2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
155970250 155970500 155972500
ACRO155970250EA 25.5 EUR InStock
ACRO155970250 ACRO155970500 ACRO155972500
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₃N₃S₂
Point de fusion: 231…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003108
Numéro CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (110°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dry substance)
UV at 400 nm A: ≤0.03
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité