2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11451.14 A11451.22
A11451.14EA 39.1 EUR InStock
A11451.14 A11451.22
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98+% CAS No.: 2349-67-9 Molecular Formula: C2H3N3S2 Formula Weight: 133.19 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 81728
Formule: C₂H₃N₃S₂
Point de fusion: ∼ 243 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003108
Numéro CAS: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité