Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole

Fournisseur: Molekula

MOLE17804191-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17804191-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole


Formule: C₂H₃N₃S₂
MW: 133,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003108
Numéro CAS: 2349-67-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité