2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, (max. 3% H₂O) 97% (poids sec)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
A12615.18 A12615.30
A12615.18EA 49.2 EUR InStock
A12615.18 A12615.30
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole, (max. 3% H₂O) 97% (poids sec)
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 1072-71-5 Molecular Formula: C2H2N2S3 Formula Weight: 150.24 Melting Point: ca 162° dec. Beilstein Reference: 113444
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Point de fusion: ∼ 162 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité