2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Molekula
MOLE45380441-100GEA 0 EUR InStock
MOLE45380441-100G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité