1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiolate de dipotassium ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11105.06 L11105.14
L11105.06EA 37.6 EUR InStock
L11105.06 L11105.14
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiolate de dipotassium ≥97%
1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiolate de dipotassium
Purity: 97% CAS No.: 4628-94-8 Molecular Formula: C2K2N2S3 Formula Weight: 226.43 Melting Point: ca 274° dec. Beilstein Reference: 4917786
Formule: C₂K₂N₂S₃
MW: 226,43 g/mol
Point de fusion: ∼ 274 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003104
Numéro CAS: 4628-94-8
EINECS: 225-043-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité