2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17061.03EA 31.8 EUR InStock
A17061.03 A17061.14 A17061.06
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₂F₃N₃S
MW: 169,13 g/mol
Point de fusion: 222…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003109
Numéro CAS: 10444-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité