2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole
Synonyms: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
004036-5G 004036-1G
FLUO004036-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004036-5G FLUO004036-1G
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₂F₃N₃S
MW: 169,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003109
Numéro CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité