2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
L06116.03 L06116.06
L06116.03EA 26.8 EUR InStock
L06116.03 L06116.06
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole 97%
2-Amino-5-tert-butyl-1,3,4-thiadiazole
Purity: 97% CAS No.: 39222-73-6 Molecular Formula: C6H11N3S Formula Weight: 157.24 Melting Point: 181-185° Beilstein Reference: 119853
Formule: C₆H₁₁N₃S
MW: 157,24 g/mol
Point de fusion: 181…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040403
Numéro CAS: 39222-73-6
EINECS: 254-364-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité