2-Amino-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0874-25G A0874-5G
TCIAA0874-25GEA 135 EUR InStock
TCIAA0874-25G TCIAA0874-5G
2-Amino-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-5-méthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₅N₃S
MW: 115,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003110
Numéro CAS: 108-33-8
EINECS: 203-573-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ffba6e62ed8aa30f52ba47ab0c8f2dcec092fb7&vid=6ffba6e62ed8aa30f52ba47ab0c8f2dcec092fb7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité