5-Amino-3-éthyl-1,2,4-thiadiazole
009733-1G 009733-5G
FLUO009733-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009733-1G FLUO009733-5G
5-Amino-3-éthyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-éthyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₄H₇N₃S
Numéro CAS: 17467-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité