2,5-Diéthyl-1,3,4-thiadiazole pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.15100.0025EA 148 EUR InStock
8.15100.0025
2,5-Diéthyl-1,3,4-thiadiazole pour la synthèse
2,5-Diéthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₆H₁₀N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 40928-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 142.22 g/mol
Boiling Point 105 °C (18.7 hPa)
Density 1.071 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité