2,5-Diméthyl-1,3,4-thiadiazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.15101.0025EA 144 EUR InStock
8.15101.0025
2,5-Diméthyl-1,3,4-thiadiazole pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,5-Diméthyl-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₄H₆N₂S
MW: 114,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020722
Numéro CAS: 27464-82-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 61 - 64 °C
Molar Mass 114.17 g/mol
Boiling Point 202 °C (1013 hPa)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité