2,2'-Bithiophene ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12335.03 A12335.06 A12335.14
A12335.03EA 40.5 EUR InStock
A12335.03 A12335.06 A12335.14
2,2'-Bithiophene ≥98%
2,2'-Bithiophene
Purity: 98% CAS No.: 492-97-7 Molecular Formula: C8H6S2 Formula Weight: 166.27 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 3039 MDL No.: MFCD00005414
Formule: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 30…33 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005414
Numéro CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité