2,2'-Bithiophene
Synonyms: 2,2′-Dithienyl, 2,2′-Bithienyl
001054-25G 001054-5G
FLUO001054-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001054-25G FLUO001054-5G
2,2'-Bithiophene
2,2'-Bithiophene
Formule: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005414
Numéro CAS: 492-97-7
EINECS: 207-767-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité