2,2'-Bithiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1276-25GEA 186 EUR InStock
TCIAB1276-25G TCIAB1276-1G
2,2'-Bithiophene ≥98.0% (par GC)
2,2'-Bithiophene
Formule: C₈H₆S₂
MW: 166,27 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Numéro MDL: MFCD00005414
Numéro CAS: 492-97-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/09/28933109.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité