Hexahydro-1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazine pour la synthèse
Fournisseur: Merck
8.18024.0025EA 0 EUR InStock
8.18024.0025
Hexahydro-1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazine pour la synthèse
Hexahydro-1,3,5-tribenzyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₄H₂₇N₃
MW: 357,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014599
Numéro CAS: 2547-66-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité