Supports for stand grids
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06247521 06247520 06247416 06247211
LENZ06247521EA 2260 EUR InStock
LENZ06247521 LENZ06247520 LENZ06247416 LENZ06247211
Supports for stand grids
Pinces Pinces à usage général
Stainless steel (clamp), steel, powder coated (supports).
For fixing lids onto reaction vessels and for the suspension into stands, complete with clamp and supports.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité