VWR® Traceable®, Thermomètre de poche
Fournisseur: VWR Collection
620-2077EA 98.3 EUR InStock
620-2077 620-2025
VWR® Traceable®, Thermomètre de poche
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre est conçu pour les sols, cuvettes, tubes à essais, produits alimentaires, incubateurs, hydrocarbures pétroliers et presque tous les tests de laboratoire. Mises à jour des valeurs: toutes les secondes.
  • Conception plate unique, thermomètre léger avec un clip de poche intégré, se glisse dans une poche de chemise
  • Bouton 'HOLD' de gel des valeurs pour une observation ultérieure. L'utilisateur peut passer des °F aux °C
  • La fonction de mémoire rappelle la température minimale/maximale sur n'importe quelle période
Sonde en acier inoxydable (Ø×L: 3,5×89 mm).
Traçabilité aux standards NIST. Calibration conforme with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Longueur: 178 mm
Poids: 28,5 g
Certifications: Traçabilité aux standards NIST. Calibration conforme with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Information de livraison: Livré avec un boîtier de protection, une pile à l'oxyde d'argent, une sonde et un certificat d'étalonnage Traceable®.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité