VWR® Pop-Up™, Portoirs pour tubes à centrifuger, pliables
Fournisseur: VWR Collection
211-0368EA 58.1 EUR InStock
211-0368 211-0367 525-0510 525-0511
VWR® Pop-Up™, Portoirs pour tubes à centrifuger, pliables
Portoirs Tube Racks
En PP
  • Simple easy action to open and close
  • Designed to help organise storage of 15 and 50 ml tubes
  • Stackable in open or closed position
  • Imprinted grid aids quick identification and retrieval
  • Collapse flat (height 21 mm) for compact storage
Close flat for storage and 'pop up' for quick use.
Note: Robust PP construction but not recommended for cleaning in an autoclave
Attention: Remarque: Construction robuste en PP, mais non recommandée pour l'autoclavage.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité