Tubing, coloured, PTFE, BOLA
Fournisseur: Bohlender
S1864-50 S1864-40 S1863-50 S1863-40 S1862-50 S1862-40 S1861-50 S1861-40
BOHLS1864-50EA 42.9 EUR InStock
BOHLS1864-50 BOHLS1864-40 BOHLS1863-50 BOHLS1863-40 BOHLS1862-50 BOHLS1862-40 BOHLS1861-50 BOHLS1861-40
Tubing, coloured, PTFE, BOLA
Tuyaux Transfer Tubing
PTFE, coloured.
  • Temperature resistance: from −200 to +260 °C
  • Universal chemical resistance
This completely imbued tubing is lightfast, different colours assure high safety against confusions. The colour pigments can possibly affect the chemical resistance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité