Sachets, déchets biologiques dangereux, paillasse
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F131660000 F131660001
129-4922EA 48 EUR InStock
129-4922 BELAF131660001
Sachets, déchets biologiques dangereux, paillasse
Sachets Sacs à déchets
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening. Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch, they are made of High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene.
  • Résistants aux déchirures
  • Long rabat pour une ouverture facile
  • Badge de l'indicateur de stérilisation
  • Imprimé avec le symbole d'avertissement standard des déchets biologiques dangereux et le timbre indicateur de stérilisation
Pour une mise au rebut peu encombrante dans des hottes ou sur des plans de travail, à utiliser avec le support de sac de biohazard de paillasse Poxygrid® (129-4948) et le couvercle
Certifications: Répondent aux exigences du test contre les impacts de masse ASTM 1709 et le test de résistance aux déchirures ASTM-1922.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité