Portoirs pour tubes à essais, ultra-résistants
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F188570000 F188550000 F188590000 F188560000
212-8350EA 79.8 EUR InStock
212-8350 BELAF188550000 BELAF188590000 BELAF188560000
Portoirs pour tubes à essais, ultra-résistants
Portoirs Tube Racks
PP, blanc.
  • Empilables et compacts
  • Le niveau de base comporte des puits arrondis avec des orifices de vidange
  • Le niveau supérieur comporte des lignes indiquées par des lettres et des numéros
Ces portoirs pour tubes à essais sont robustes, ultra-résistants et 3 niveaux. Ils comportent des poignées sur les plaques d'extrémité pour faciliter le transport.
* La valeur de la hauteur correspond à la hauteur du niveau supérieur.
L×P×H valeur H = hauteur totale avec poignées.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité