Alcohol burners
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEA237070EA 374 EUR InStock
WHEA237070
Alcohol burners
Appareils chauffants Lampes à alcool
Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
  • Low-heat flame is well suited for microscopy purposes
  • With a ground glass stopper
  • Glass cap reduces evoporation of alcohol when not in use
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité