Reagent bottles, safety coated, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
221014 221017
WHEA221014EA 151 EUR InStock
WHEA221014 WHEA221017
Reagent bottles, safety coated, WHEATON®
Flacons Flacons en verre
Clear borosilicate glass with writing patch, Plastisol coated.
  • 33-430 screw cap attached
  • Polypropylene cap with PTFE liner
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité