Screw neck vials, with step, E-Z Vial®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
224626 224628
218-2262EA 350 EUR InStock
218-2262 WHEA224628
Screw neck vials, with step, E-Z Vial®, WHEATON®
Fioles
These screw neck vials are made of clear and amber type I borosilicate glass and its innovative design with limited volume insert enables the insert to be precisely centered inside the vial.
Informations de commande: Vial inserts and caps should be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité