Dewar flasks with flange, type F
Fournisseur: KGW
1128 1126
478-4502EA 525 EUR InStock
478-4502 KGWA1126
Dewar flasks with flange, type F
Dewars et récipients cryogéniques
Dewar flask made of borosilicate glass 3,3. It is suitable for liquid or solid media's and solid matters.
  • Reliable and economical
  • Nominal capacity from 200 ml to 8 litres
  • Protective casing out of blue-coated metal type 'C'
  • Pressure-less space for coolants
Area of application includes biotechnology, medicinal and laboratory technique.
Certifications: Conforms with DIN 12492, ISO 3585 and NLK appliance.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité