Magnetic stirring bars, PTFE, star-shaped, Spinstar®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F371460100 F371460250 F371460400
BELAF371460100EA 77.5 EUR InStock
BELAF371460100 BELAF371460250 BELAF371460400
Magnetic stirring bars, PTFE, star-shaped, Spinstar®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
Spinstar® star-shaped stirring bars creates a deep vortex at relatively slow speeds. Bars are an exact fit for the inside diameter of the beaker indicated.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité