Screw caps for scintillation vials, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
240917 241017 241009 240804 240805 240817 241018 241317 240818
548-2037EA 546 EUR InStock
548-2037 WHEA241017 WHEA241009 WHEA240804 WHEA240805 WHEA240817 WHEA241018 WHEA241317 WHEA240818
Screw caps for scintillation vials, WHEATON®
Capuchons Bouchons pour flacons
White polypropylene construction.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Screw caps are designed for use with Wheaton glass or plastic liquid scintillation vials.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité