L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Supports, flacons à fond rond, Flaskup™
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F389512004 F389512006 F389512010 F389512012
214-1952EA 66.5 EUR InStock
214-1952 214-1953 214-1954 214-1955
Supports, flacons à fond rond, Flaskup™
Supports Supports pour ballons
Holders made from PP for round bottom flasks.
  • Inner wall has a slight taper to the open bottom
  • Allows variety of flask shapes and sizes to fit into one holder
  • Wide base keeps flasks stable
  • Side slots can be used as sight windows
  • Temperature resistant upto 121 °C
Informations de commande: Available as 3 per package, 8 packages per case and assortment packs.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité