Flacons Shell, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W225243 225126 225129 225242 W225244 225241 225120 225124
WHEAW225243EA 189 EUR InStock
WHEAW225243 WHEA225126 WHEA225129 WHEA225242 WHEAW225244 WHEA225241 WHEA225120 WHEA225124
Flacons Shell, WHEATON®
Fioles
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité