Magnetic stirring bars, PTFE, Micro, Spinbar®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F371190008 F371190127
442-9112EA 13.6 EUR InStock
442-9112 BELAF371190127
Magnetic stirring bars, PTFE, Micro, Spinbar®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
PTFE coated micro magnetic stirring bars which are designed for stirring small volumes in vessels such as vials, tubes and gradient makers. Autoclave safe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité