Magnetic stirring bars, PTFE, elliptical, Spinbar®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a part of SP
SP Bel-Art Spinbar®
BELAF371300001EA 23.1 EUR InStock
BELAF371300001 BELAF371300034 BELAF371300058 BELAF371300114 BELAF371300038 442-9521
Magnetic stirring bars, PTFE, elliptical, Spinbar®, SP Bel-Art
Agitateurs Barreaux magnétiques
These PTFE covered egg-shaped magnetic stirring bars have their own pivot point without a separate ring or abrupt change in contour. Designed especially for use in round-bottom vessels, they spin unrestricted by the contours of the vessel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité