Graisse, robinets, sans silicone
Fournisseur: Brand
BRND61610EA 46.4 EUR InStock
BRND61610
Graisse, robinets, sans silicone
Lubrifiants
Idéal pour la lubrification de robinets de burette.
  • Facile à retirer
  • Bonne résistance aux acides et aux bases
  • Température de fonctionnement : –40 à +320 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité