Pinces à dessertir avec pinces crocodile, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
224372 224373
WHEA224372EA 185 EUR InStock
WHEA224372 WHEA224373
Pinces à dessertir avec pinces crocodile, WHEATON®
Pinces à sertir et pinces à dessertir
These pliers decappers are constructed of steel with grey plastic coated handles. To remove a seal, simply secure the seal between the jaws, squeeze the handles and twist the seal.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité