Pinces à dessertir, E-Z Decappers™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
E-Z Decappers™
WHEAW225350EA 880 EUR InStock
WHEAW225350 WHEAW225351 WHEAW225352 WHEAW225353
Pinces à dessertir, E-Z Decappers™, WHEATON®
Pinces à sertir et pinces à dessertir
These decappers are used to remove aluminium seals from bottles and vials with crimp or serum finish.
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité