VWR® Rota-Rack Duo, Portoirs, tube microcentrifuge
Fournisseur: VWR
VWR® Rota-Rack Duo
211-0369EA 166 EUR InStock
211-0369
VWR® Rota-Rack Duo, Portoirs, tube microcentrifuge
Portoirs Tube Racks
Travaillez avec des tubes PCR juste à côté des tubes à centrifuger, diluez ou prélevez le concentré à l'aide d'un seul rack.
  • Faites pivoter la moitié du rack pour répondre à des exigences particulières
  • Module violet : 48 emplacements pour microtubes de 0,5 ml ou 48 emplacements pour microtubes de 1,5 ml
  • Module bleu : 96 emplacements pour tubes PCR ou 48 emplacements pour microtubes de 1,5 ml
  • Le format plaque est donc compatible avec les multi-pipettes 8 canaux
  • Puits coniques avec grille alphanumérique pour faciliter l'identification
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité