Gloves
Fournisseur: TRESCON
332.10.03 332.10.04 43321005
112-8847EA 0 EUR InStock
112-8847 112-8848 112-8849
Gloves
Gants
These gloves are made of braided stainless steel.
  • With adjustable plastified steel cuff, heat resistant
  • Closure by snap fastener
To avoid cross-cutting and bite wounds.
Weight: 150 to 220 g
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité