Sample Containers
Fournisseur: BRABO VERPAKKINGEN
0243 0244
216-4737EA 62.7 EUR InStock
216-4737 BRBO0244
Sample Containers
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PS, clear.
  • Inexpensive, single-use
  • Optimum content visibility
  • Optional matching lids available
Universal container for a wide variety of uses. Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité