Evaporateur Multivapor™ P-12
Fournisseur: BUCHI
MP11001R00 MP11001S10
531-0185EA 9270 EUR InStock
531-0185 531-0186
Evaporateur Multivapor™ P-12
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Appareil compact pour l'évaporation parallèle sous vide jusqu'à 12 échantillons. Utilisé en combinaison avec un Rotavapor® celui-ci augmente les performances en transférant les vapeurs vers le réfrigérant de l'évaporateur rotatif, utilisé seul, le Multivapor Basic avec réfrigérant séparé constitue une configuration personnelle sans interférence avec d’autres process.
  • Gain de temps: 12 échantillons simultanément
  • Réduit l'encombrement : 260x400 mm
  • Pas de contamination croisée due à l'étanchéité individuelle de chaque canal
Multivapor P-12 Rotavapor: pour usage en combinaison avec un évaporateur rotatif existant. Comprend l'appareil avec raccords pour le réfrigérant, sans réfrigérant
Multivapor P-12 Basic: système autonome complet avec verrerie revêtu de plastique y compris un flacon récepteur KS 24/20 de 1000 ml, sans pompe ni contrôleur
Information de livraison: Fournis avec 15 tubes et adaptateurs.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité