Identification cards, 'Well Orienter'
Fournisseur: Diversified Biotech
DIVEWELL-1000EA 181 EUR InStock
DIVEWELL-1000
Identification cards, 'Well Orienter'
Well Plate Stands and Well Orienters
This Well Orienter allows easy pipetting and identification of samples in microplates. The thin plastic card that slips under the well plate provides sharp, alphanumeric characters to identify each sample in 96-well microplates.
  • Alphanumeric coding
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité