Slide wallets, FiloSlide™
Fournisseur: CELLPATH
WEC-1000-00A WEP-0603-01A WEP-9902-00A WEP-9910-00A WEC-0203-02A
720-2345EA 514 EUR InStock
720-2345 720-2346 720-2347 720-2348 720-2344
Slide wallets, FiloSlide™
Porte-lames
These slide folders feature 21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides.
  • Hanging system
  • Storage in conventional filing cabinets
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité