NeuroSlide™ 21 storage system
Fournisseur: CellPath
NeuroSlide™
720-2351EA 0 EUR InStock
720-2351
NeuroSlide™ 21 storage system
Porte-lames
21 compartments for 76×26, 50×76 and 76×76 mm slides or 35 mm transparencies with hanging system for storage in conventional filing cabinet.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité