Tampons colorés, NIST, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
910760 910460 910199 910105 910112 910168 9104CB 910686 9107CB 910918 911060 9110CB 911260-WA 9116860 916860 9191860 910104 910107 910110 916099
ORIO910760EA 68.1 EUR InStock
ORIO910760 ORIO910460 662-1549 662-1551 662-1550 ORIO910168 ORIO9104CB ORIO910686 ORIO9107CB 662-0978 ORIO911060 ORIO9110CB ORIO911260-WA ORIO9116860 ORIO916860 ORIO9191860 662-0770 662-0771 662-0772 ORIO916099
Tampons colorés, NIST, Orion™
Buffers Tampons pH
Réalisez des étalonnages de pH reproductibles et précis avec des tampons pH Orion™.
  • Traçabilité NIST
  • Codés couleur pour une plus grande facilité d'utilisation
Solutions are manufactured under ISO 9000 quality standards.
The kit includes 1 pint (475 ml) bottle each of pH 4,00 buffer, pH 7,00 buffer, pH 10,01 buffer and standard pH electrode storage solution and one pH electrode storage bottle.
Information de livraison: conditionnement : flacons de 475 ml, avec tableaux tampon/température pour un étalonnage plus précis.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité