Mounting medium, Pertex™
Fournisseur: CellPath
Pertex™
720-2343EA 166 EUR InStock
720-2343
Mounting medium, Pertex™
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
Pertex mounting medium is neutral, colourless and made of a resin, based on butyl acrylate polymer dissolved in xylene. This provides a high embedding quality and enables fast drying.
  • Low viscosity formulation, ideal for automatic cover slipping instruments
  • Slides exhibit minimal discolouration or drying back
  • Refractive index: 1.992 at 20 °C if damp
  • Storage life: 2 years
Supplied in a wide-necked, tamper-evident PET bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité