L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cooling plate, Iceberg™
Fournisseur: CELLPATH
JRI-0100-00A JRI-0200-00A
720-0016EA 514 EUR InStock
720-0016 720-2349
Cooling plate, Iceberg™
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
These cooling plate are kept in a freezer or cryostat and placed in the tray to cool tissue blocks. The plate can be cooled to –20 °C and keeps tissue cool for up to four hours.
  • Can cool up to 28 tissue blocks simultaneously
  • The tray collects condensation
  • From black aluminium, tray from moulded plastic
A cooling plate is used to keep the tissue in good condition when it is processed into coupes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité