Casques de sécurité, uvex airwing B
Fournisseur: UVEX
9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520
111-8232EA 21.6 EUR InStock
111-8232 111-8235 111-8216 111-8217 111-8218 111-8219
Casques de sécurité, uvex airwing B
Casques Casques de sécurité
Helmet shell made from polyethylene (PE).
  • Trois aérations à ouverture variable
  • Intérieur conventionnel pour un confort garanti
Taille: 510-610 mm.
Poids: 360 g.
Certifications: EN 397
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité