Absorbant, Chemizorb® Granules
Fournisseur: Merck
1.01568.1000 1.01568.5000 1.01568.9021
1.01568.1000EA 52.9 EUR InStock
1.01568.1000 1.01568.5000 1.01568.9021
Absorbant, Chemizorb® Granules
Matériaux absorbants
Chemizorb granules is a coarse grained material based on chemically-inert porous minerals or synthetic co-polymers (grain size over 1 mm (95%), bulk density of 400 kg/m³).
  • Able to absorb up to 100% of its own weight
  • Low viscosity liquids are absorbed instantaneously, highly viscous media (glycerine, oils) within a few minutes
  • Good dosing is possible thanks to the coarse grained format
  • Granule form is used in all those places where it is not suitable to use the powder form, for example, in draughty rooms or outside
It is insoluble in water and in all other media that are liquid at room temperature.
Both Chemizorb granules and Chemizorb powder are suitable for absorbing alkalis, acids and heating bath liquids.
Attention: Les produits Merck ne sont pas disponibles chez VWR dans tous les pays. Veuillez consulter votre distributeur local.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité