Absorbant en granules pour produits chimiques, Algosol N
Fournisseur: Avantor
Algosol N
99910.414EA 144 EUR InStock
99910.414
Absorbant en granules pour produits chimiques, Algosol N
Matériaux absorbants
Algosol est un produit naturel unique à base d'algues adapté à la neutralisation des acides, tels que l'acide chlorhydrique, l'acide sulfurique, l'acide nitrique et l'acide fluorhydrique. Il absorbe immédiatement les éclaboussures sans se désagréger et s'utiliser contre les incendies.
  • Non toxic, non flammable and dust-free
  • Can be swept up easily
  • Stable, chemically inert and non polluting
1 kg d'Algosol neutralise 180 ml d'acide sulfurique à 95%, 530 ml d'acide chlorhydrique à 36%, 400 ml d'acide nitrique à 70% ou 260 ml d'acide fluorhydrique à 40%.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité