Absorbant en poudre pour produits chimiques, Chemizorb®
Fournisseur: Merck
1.02051.0500 1.02051.9025
1.02051.0500EA 78.6 EUR InStock
1.02051.0500 1.02051.9025
Absorbant en poudre pour produits chimiques, Chemizorb®
Matériaux absorbants
Pour l'absorption d'acides, de bases et de solvants. La poudre est caractérisée par son extrêmement grande capacité d'absorption. Les liquides à faible viscosité sont absorbés immédiatement, les produits plus visqueux (huiles, glycérine) nécessitent quelques minutes de traitement.
  • Granulométrie inférieure à 0,1 mm (moins de 85 %)
  • Densité d'utilisation 120 kg/m³
1 kg absorbe 2,5 à 4,5 l de liquides aqueux, d'acides ou de bases, 3 à 4 l de solvants organiques et 7 l d'huiles épaisses.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité